Få mere at vide
Thermo Scientific™ HEG Phosphoramidite , standardkvalitet, serumflaske
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
HEG CEP (Spacer 18) er en hexaethylenglycol-baseret phosphoramidit til brug i oligonukleotidsyntese. Denne unikke egenskab skaber en hydrofil spacer, som kan være nyttig til at opbygge fleksibilitet i en oligosekvens. Det har vist sig nyttigt til prober, der kræver minimal sterisk hindring (sædvanligvis når de er konjugeret til et antistof eller enzym), multiple bindingssteder og polymeraseaktivitet ved 3'-terminalen for at blive elimineret. Dette produkt leveres i en 20 ml ravfarvet flaske med en serumhætteglas, som er kompatibel med de fleste Applied Biosystems synthesizere og AKTA synthesizere af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
•Fuldt kemisk navn: 18-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-hexaethylenglycol-1-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
•Molekylformel: C 42 H 61 N 2 O 10 P
•Formelvægt: 784,9 g/mol
•HPLC renhed:≥ 95,0%; Bis urenhed≤ 0,3%; Penta urenhed≤ 1,6%; Hepta urenhed≤ 0,9 %
•31P NMR renhed: ≥98%; Summen af ikke-primære toppe i området 140-152 ppm:≤ 0,5 %
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere |
| Produkttype | HEG CEP |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C). |
| Nukleosid type | Ingen (modifikator) |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Renhed | 95% |
| Mængde | 1 g |
| Reagenstype | Phosphoramidite |
| Grad | Standard |
| Nukleinsyretype | Ingen (modifikator) |
| Vis mere |