Få mere at vide
Hederacoside D, MedChemExpress
Beskrivelse
Hederacoside D is one of the bioactive saponins from Hedera helix, and plays pivotal roles in the overall biological activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hederacoside D |
| CAS | 760961-03-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C53H86O22 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (93.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)C(O[C@@H]2[C@](CO)(C)C(CC[C@]3(C)C4([H])CC=C5C3(C)CC[C@]6(C(O[C@@H]7O[C@H](COC8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@]9([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]9O)[C@@H](CO)O8)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)=O)[C@@]5([H])CC(C)(C)CC6)([H])[C@]4(C)CC2)([H])OC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 1075.24 |
| Formel vægt | 1075.24 |
| Vis mere |