Få mere at vide
Hecogenin (>80%), TRC
Artikelnummer. 30406025
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406025 50 mg
30392827 250 mg
30395537 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406025 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH12994550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 467-55-0
Molekylær formel C27 H42 O4
Molekylvægt (g/mol) 430.62
Synonym Spirostan-12-one, 3-hydroxy-, (3β,5α,25R)-, 5α,25D-Spirostan-12-one, 3β-hydroxy- (7CI), 5α-Spirostan-12-one, 3β-hydroxy-, (25R)- (8CI), (+)-Hecogenin, (25R)-3β-Hydroxy-5α-spirostan-12-one, (3β,5α,25R)-3-Hydroxyspirostan-12-one, 12-Oxotigogenin, 25(R)-3β-Hydroxyspirostan-12-one, 3β-Hydroxy-5α-hecogenin, Gekogenin, Hecogenin, Hekogenin, Hocogenin, NSC 115921
SMIL C[C@@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC(=O)[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hecogenin
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C27H42O4/c1-15-7-10-27(30-14-15)16(2)24-22(31-27)12-21-19-6-5-17-11-18(28)8-9-25(17,3)20(19)13-23(29)26(21,24)4/h15-22,24,28H,5-14H2,1-4H3/t15-,16+,17+,18+,19-,20+,21+,22+,24+,25+,26-,27-/m1/s1
Formel vægt 430.3083