Få mere at vide
Kartell™ Tungvæggede Carboy-flasker med smal hals, HDPE
Artikelnummer. 10643852
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
25 L
50 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
Artikelnummer. 10643852
Brand: Kartell™ 0165000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til fødevarer; Autoklaverbar.
  • Meget modstandsdygtig
  • O-ringstætningshætte gør den tæt
  • Hætten kan kobles ned for ekstra sikkerhed
  • Inkluderer bærehåndtag
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 13 gal.
Kapacitet (metrisk) 50 L
Certificeringer/compliance FDA
Oversigt Med O-ringstætningshætte
Diameter (metrisk) Indvendig hals 79.5 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 350 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til madvarer
Højde (metrisk) med lukning 700 mm
Inkluderer Lukning, bærehåndtag
Materiale HDPE
Mundstil Smal
Hals stil Smal
nr. pr. pakke 2 Pk.
Produkttype Tungvægget Carboy