Få mere at vide
Kartell™ Tungvæggede Carboy-flasker med smal hals, HDPE
Beskrivelse
Egnet til fødevarer; Autoklaverbar.
- Meget modstandsdygtig
- O-ringstætningshætte gør den tæt
- Hætten kan kobles ned for ekstra sikkerhed
- Inkluderer bærehåndtag
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Oversigt | Med O-ringstætningshætte |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 52.5 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 210 mm |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til madvarer |
| Højde (metrisk) med lukning | 425 mm |
| Inkluderer | Lukning, bærehåndtag |
| Vis mere |