Få mere at vide
Kartell™ Tungvæggede Carboy-flasker med smal hals, HDPE
Artikelnummer. 10544851
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
25 L
50 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10544851 5 L Pakke med 4
10643662 10 L Pakke med 4
10643852 50 L Pakke med 2
10011061 25 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10544851 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0164400
På lager
Velegnet til fødevarer; Autoklaverbar.
Egnet til fødevarer; Autoklaverbar.
  • Meget modstandsdygtig
  • O-ringstætningshætte gør den tæt
  • Hætten kan kobles ned for ekstra sikkerhed
  • Inkluderer bærehåndtag
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Certificeringer/compliance FDA
Oversigt Med O-ringstætningshætte
Diameter (metrisk) Indvendig hals 52.5 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 170 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til madvarer
Højde (metrisk) med lukning 345 mm
Inkluderer Lukning, bærehåndtag
Materiale HDPE
Mundstil Smal
Hals stil Smal
nr. pr. pakke 4 Pk.
Produkttype Tungvægget Carboy