Få mere at vide
Kartell™ Tungvæggede Carboy-flasker med bred hals
Artikelnummer. 10767531
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10767531 5 L Pakke med 4
10071041 10 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10767531 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0164000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.00 DKK
    410.08 DKK / Pakke med 4
    Spare 20.92 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Fremstillet af HDPE for sejhed og holdbarhed. Kartell™ Wide Mouth Heavy Walled Carboys giver nem påfyldnings- og tømningsevne.
  • Robust flaske
  • Ideel til væsker eller pulvere
  • Indsæt det medfølgende stik
  • Hætter kan tilsluttes for sikkerhed
  • Praktiske og robuste bærehåndtag
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 169.07 oz.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Lukketype Kasket
Diameter (metrisk) Indvendig hals 84 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 170 mm
Til brug med (applikation) Til væsker og pulvere
Højde (engelsk) 13,38 tommer
Højde (metrisk) 340 mm
Inkluderer Sæt stikket i
Materiale HDPE
Mundstil Brede
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Tungvægget Carboy
Form Rund