Få mere at vide
Kartell™ Tungvæggede Carboy-flasker med bred hals
Beskrivelse
Fremstillet af HDPE for sejhed og holdbarhed. Kartell™ Wide Mouth Heavy Walled Carboys giver nem påfyldnings- og tømningsevne.
Robust flaske, ideel til væsker eller pulvere.
Bred hals for nem påfyldning og tømning. Indsæt tætning for fuldstændig tæt lukning. Lukninger kan tilsluttes for sikkerhed. Tommy bar luger på 10L størrelse for at hjælpe med udløsning. Med bærehåndtag.
Bred hals for nem påfyldning og tømning. Indsæt tætning for fuldstændig tæt lukning. Lukninger kan tilsluttes for sikkerhed. Tommy bar luger på 10L størrelse for at hjælpe med udløsning. Med bærehåndtag.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 338,14 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Certificeringer/compliance | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Materiale | HDPE |
| Mundstil | Brede |
| Produkttype | Tungvægget Carboy |