Få mere at vide
Hecht Karl™ Reagensglas med kraftig væg
Artikelnummer. 10292001
Diameter (metrisk):
12 mm
15,25 mm
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
160 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10292001
Brand: Hecht Karl™ 42775024
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med AR-Glas™ (sodavandsglas) for at minimere brud. Karl Hecht™ Heavy-Wall reagensglas er velegnede til almindelig laboratoriebrug.
  • Soda lime glas
  • Rund bund
  • Kantløs
  • Størrelse til at understøtte alle laboratoriebehov
Tekniske data
Design Type Kahn
Oversigt Kahn reagensglas
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Mængde 200 pakke
Kantet Nej
Diameter (metrisk) 12 mm