Få mere at vide
Hecht Karl™ Reagensglas med kraftig væg
Diameter (metrisk):
12 mm
15,25 mm
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
160 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Soda lime glas
- Rund bund
- Kantløs
- Størrelse til at understøtte alle laboratoriebehov
Tekniske data
Tekniske data
| Design Type | Rund bund |
| Oversigt | Reagensglas |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Mængde | 100 pakke |
| Kantet | Nej |
| Diameter (metrisk) | 15,25 mm |