Få mere at vide
Brand™ Tungt glas laboratoriekrus
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Gradering op til 250mL
- Leveres individuelt
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Soda lime glas |
| Slutte | Satin |
| Type | Lab krus |
| Uddannet | Ja |