Beskrivelse
- Beskyt hænderne mod varme og metalskrot med dette tykke industrielle aftørringspapir.
- Fjern ubesværet olie, fedt, smøremidler og snavs takket være dens stærke tekstur og høje absorberingsevne.
- Bær, åbn og bortskaff emballage nemt med vores Tork Easy Handling™ Box.
- Reducer forbrug og spild ved at bruge Tork Folded Wiper/Cloth Dispensers enkelt-ark system.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kraftig visker |
| Længde (engelsk) | 12,76 tommer |
| Længde (metrisk) | 32.4 cm |
| Bredde (engelsk) | 15,16 tommer |
| Bredde (metrisk) | 38.5 cm |
| Materiale | Papir |
| Certificeringer/compliance | FSC MIX Kredit, ISO 9001, EU Ecolabel, ISO 14001 |
| Farve | Blå |
| Emballagemængde | 500 ark |
| Ply | 3-ply |
| Vis mere |