Description
- Tag fat på generelle rengøringsopgaver med lethed med dette stærke multifunktionelle tørrepapir.
- Væskespild håndteres hurtigt takket være et robust design, der forbliver holdbart, selv når det er vådt.
- En høj absorberende evne betyder, at du med succes kan fjerne olie, fedt, smøremidler og snavs.
- Reducer affalds- og forbrugsniveauer, da vores industrielle papirrulle er egnet til gentagen brug.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Kraftig visker |
| Længde (engelsk) | 128.28 yd. |
| Længde (metrisk) | 117.3 m |
| Bredde (engelsk) | 10,04 tommer |
| Bredde (metrisk) | 25.5 cm |
| Materiale | Papir |
| Certificeringer/compliance | FSC MIX Kredit, ISO 9001, ISO 14001, EU Økomærke |
| Farve | Hvid |
| Emballagemængde | 700/Cs. |
| Ply | 1-ply |
| Show More |