Få mere at vide
Koettermann™ Kraftig bord med hjul
Artikelnummer. 14825391
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
1200 x 600 x 750 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
14825391 1200 x 600 x 750 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 14825391 Leverandør Koettermann™ Leverandørnr. 50700014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17075.00 DKK
    11801.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 5273.46 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Koettermann™ Heavy Duty Bord med hjul inkluderer en hylde til bekvem materialetransport.
  • I stand til at holde tunge byrder
  • Inkluderer hylde
Tekniske data
Produkttype Mobilt bord/vogn
Dimensioner (L x B x H) 1200 x 600 x 750 mm
Til brug med (applikation) Bære og transportere tunge læs
Inkluderer Hjul, hylde