Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Heavy Duty Sterilisation Wraps
Artikelnummer. 17832527 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
8 tommer
9 tommer
12 tommer
15 tommer
18 tommer
20 tommer
24 tommer
30 tommer
36 tommer.
40 tommer.
45 tommer.
48 tommer
54 tommer.
60 tommer.
72 tommer.
80 tommer.
90 tommer.
Bredde (engelsk):
8 tommer
9 tommer
12 tommer
15 tommer
18 tommer
20 tommer
24 tommer
30 tommer
36 tommer.
40 tommer.
45 tommer.
48 tommer
54 tommer.
60 tommer.
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Bredde (engelsk)
17832527 12 tommer 12 tommer
17882517 8 tommer 8 tommer
17822527 9 tommer 9 tommer
17892507 12 tommer 9 tommer
17822517 15 tommer 15 tommer
17852527 18 tommer 18 tommer
17812517 20 tommer 20 tommer
17842527 24 tommer 24 tommer
17832517 30 tommer 30 tommer
17862527 36 tommer. 36 tommer.
17842517 40 tommer. 40 tommer.
17882527 45 tommer. 45 tommer.
17852517 48 tommer 45 tommer.
17872527 48 tommer 48 tommer
17872517 54 tommer. 54 tommer.
17892527 72 tommer. 54 tommer.
17862517 90 tommer. 54 tommer.
17802537 60 tommer. 60 tommer.
17822537 80 tommer. 60 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 17832527 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. KCRP13001212
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse indpakninger giver en fremragende mikrobiel barriere. Ideel til farmaceutiske produktionsapplikationer. Til brug i damp-, ethylenoxid- og hydrogenperoxidsteriliseringsprocesser.
  • Fremstillet og pakket i et certificeret ISO8 Cleanroom
  • 2-lags
  • Ren, ingen cellulose
  • Stærk, rive- og rivefast 50 gsm SMS materiale
  • Et omfattende udvalg af tilgængelige størrelser betyder mindre skæring
  • Hydrofob barriere tillader steriliseringsgasser, men forhindrer væske- og mikrobiel penetrering
  • Subpakket i forseglede mærkede polyposer med lotnummer og fremstillingsdato for fuldstændig sporbarhed
  • Overensstemmelsescertifikat sendes med hver forsendelse
  • Fremstillet i USA
sterilisering, steriliseringsark, steriliseringsindpakninger, autoklaverbare indpakninger
Tekniske data
Basisvægt 50 gsm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance CoC
Lukketype Ingen
Farve Lyseblå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Materiale Ikke-vævet stof
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Tykkelse (engelsk) 50 gsm
Længde (engelsk) 12 tommer
Bredde (engelsk) 12 tommer
Produkttype Steriliseringsindpakning (heavy duty)
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Tykkelse (metrisk) 50 gsm