Få mere at vide
Brady™ Kraftig stållåsehasp med rustsikker belægning
Artikelnummer. 11701995 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sølv
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11701995 Sølv Hver
1 options
Artikelnummer. 11701995 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 236918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 DKK
    194.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.50 DKK
    6% Slukket
På lager
Den kraftige stållåsehasp med rustsikker belægning har en solid U-formet stålbolt, der ikke kan vippes fra hinanden, når først låse er på plads, hvilket forhindrer hærværk.
  • Leveres uden kæde.
  • Indvendig diameter af U-formet bolt 25,40 mm.
  • Holder op til 3 låse.
Tekniske data
Produkttype Lockout Hasp
Alternativt varenummer STÅLLOCKOUT UDEN KÆDE
Farve Sølv
Materiale Kraftig stål med rustfri belægning
Certificeringer/compliance ANSI Standard Z244, OSHA 29 CRF 1910.147
Oversigt Heavy Duty Steel Hasp
Diameter (engelsk) Sjækle 0,354 tommer.
Diameter (metrisk) sjækle 9 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 3,35 tommer.
Højde (metrisk) 85.09 mm
Holder Op til 3 låse
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -30 °F til +350 °F
Temperaturområde (metrisk) -35 °C til +177 °C
Vægt (metrisk) 1 kg
Bredde (engelsk) 2,32 tommer.
Bredde (metrisk) 58.93 mm