Få mere at vide
Brady™ Heavy Duty Steel Stubby Lockout
Artikelnummer. 10001304 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10001304 Rød Hver
1 options
Artikelnummer. 10001304 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 236919
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 DKK
    131.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.96 DKK
    7% Slukket
På lager
Heavy Duty Steel Stubby Lockout kan bruges, når lockoutforholdene varierer i størrelse. Spær små kontaktbokse til store kontrolenheder og håndtag med én enhed.
  • To haspestørrelser: den ene er 31,75 x 44,45 mm, den anden har en diameter på 19 mm.
  • Spær små kontaktbokse til store kontrolenheder og håndtag med én enhed.
  • Der kan anvendes 6 hængelåse.
Tekniske data
Produkttype Lockout hasper
Alternativt varenummer STUBBY LOCKOUT RØD
Farve Rød
Materiale Kraftig stål
Certificeringer/compliance ANSI Standard Z244, OSHA 29 CRF 1910.147
Dybde (engelsk) 0,27 tommer.
Dybde (metrisk) 6.86 mm
Oversigt Stubby Lockout Hasp
Diameter (engelsk) Sjækle 0,375 tommer
Diameter (metrisk) sjækle 9.525 mm
Dimensioner (D x B x H) 6.86 x 50.29 x 136.40 mm
Dimensioner (L x B) 31.75 x 44.45 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 5,37 tommer.
Højde (metrisk) 136.4 mm
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -30 °F til +200 °F
Temperaturområde (metrisk) -35 °C til +177 °C
Bredde (engelsk) 1,98 tommer.
Bredde (metrisk) 50.29 mm