Få mere at vide
Brady™ Heavy Duty Steel Hasp med 150 mm kæde
Artikelnummer. 15683517 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sølv
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15683517 Sølv Hver
1 options
Artikelnummer. 15683517 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 230000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00 DKK
    216.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 16.16 DKK
    6% Slukket
På lager
Solid U-formet stålbolt kan ikke vippes fra hinanden, når først låsene er på plads.
  • Forhindrer hærværk
  • Leveres med 150 mm kæde
Tekniske data
Farve Sølv
Materiale Kraftig stål med rustfri belægning
Diameter (metrisk) sjækle 9.00 mm
Højde (metrisk) 85.10 mm
Antal hængelåse 1
Mængde 1 stk.
Bredde (metrisk) 59 mm