Få mere at vide
Brannan Kraftig lydniveaumåler med temperatur- og fugtighedsmåter
Artikelnummer. 31810750
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-20 °C til +60 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
31810750 -20 °C til +60 °C
1 options
Artikelnummer. 31810750 Leverandør Brannan Leverandørnr. 13/491/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.59 DKK
    510.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 372.06 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Måling af lydniveau.
  • Lydniveaumåler med termometer og fugtighedsmåler
  • Stor LCD med grøn, gul og rød lydniveau-indikation
  • Leveres med kalibreringscertifikat og robust beskyttelseslomme
  • A/C-frekvensvægtning
  • Max min / data hold-funktioner
  • Valgbar respons: Hurtig/Langsom
  • Indikation for lavt batteri
  • Akustisk alarm
  • Automatisk slukning
Tekniske data
Batteritype 3 x AA-batterier
Certificeringer/compliance Fabrikskalibreringscertifikat
Produkttype Digital lydniveaumåler
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +140 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +60 °C
Spænding 4.8 V
garanti 2 år