Få mere at vide
Notrax Heavy Duty Sorbent til Sorb Stance™
Beskrivelse
- Heavy Duty Sorbent til Sorb Stance™ absorberer de fleste industrielle væsker såsom kulbrinter og afledte produkter
- Den er forstærket og 100 % fnugfri på begge sider, hvilket gør produktet modstandsdygtigt og holdbart
- Denne kraftige sorbent fanger og tilbageholder dryp fra maskineri og arbejdsbænke
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 2000 x 80 cm |
| Farve | Grå |
| Længde (engelsk) | 65.6 ft. |
| Længde (metrisk) | 2000 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 80 cm |