Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Heavy Duty SMS Autoklave taske
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17872487 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
16 tommer
17 tommer
18 tommer
20 tommer
21 tommer
22 tommer
24 tommer
26 tommer
28 tommer
30 tommer
35 tommer
36 tommer.
48 tommer
Kapacitet (engelsk):
135 oz.
176 oz.
198 oz.
220 oz.
258 oz.
312 oz.
330 oz.
408 oz.
486 oz.
510 oz.
550 oz.
662 oz.
705 oz.
790 oz.
870 oz.
920 oz.
1260 oz.
1680 oz.
2256 oz.
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Kapacitet (engelsk)
17872487 30 tommer 662 oz.
17852477 16 tommer 135 oz.
17862477 17 tommer 176 oz.
17892477 21 tommer 220 oz.
17872477 18 tommer 198 oz.
17882477 22 tommer 312 oz.
17802487 20 tommer 258 oz.
17812487 22 tommer 330 oz.
17832487 24 tommer 408 oz.
17822487 30 tommer 510 oz.
17862487 28 tommer 550 oz.
17842487 26 tommer 486 oz.
17852487 24 tommer 510 oz.
17882487 35 tommer 790 oz.
17892467 30 tommer 705 oz.
17802497 36 tommer. 920 oz.
17822477 30 tommer 870 oz.
17812477 36 tommer. 1260 oz.
17842477 48 tommer 1680 oz.
17832477 48 tommer 2256 oz.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 17872487 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. BGSMS3SS2430
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkts overlegne barriere forhindrer væske- og mikrobiel penetrering.
  • Praktisk, tidsbesparende selvlukkende lukkesystem
  • Betydelig forbedring i forhold til skæring og indpakning med ark og tape
  • Fremstillet og pakket i et certificeret ISO6 renrum
  • Stærk, rive- og rivefast 50 gsm SMS materiale
  • Subpakket i forseglede mærkede polyposer med fremstillingslotnummer og fremstillingsdato for sporbarhed
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Basisvægt 50 gsm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance CoC
Lukketype Selvklæbende
Farve Lyseblå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Materiale Ikke-vævet stof
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Tykkelse (engelsk) 50 gsm
Længde (engelsk) 30 tommer
Bredde (engelsk) 24 tommer
Produkttype Autoklave taske
Kapacitet (engelsk) 662 oz.
Kapacitet (metrisk) 19.6 L
Længde (metrisk) 76.2 cm
Bredde (metrisk) 61 cm
Tykkelse (metrisk) 50 gsm