Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products™ Heavy Duty SMS Autoklaverbart skåldæksel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200020578 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Længde (engelsk):
11 til 16 tommer.
12 til 20 tommer.
20 til 26 tommer.
26 til 30 tommer.
27 til 34 tommer.
28 til 35 tommer.
30 til 40 tommer.
31 til 41 tommer.
37 til 47 tommer.
40 til 50 tommer.
Bredde (engelsk):
11 til 16 tommer.
12 til 20 tommer.
20 til 26 tommer.
26 til 30 tommer.
27 til 34 tommer.
28 til 35 tommer.
30 til 40 tommer.
31 til 41 tommer.
37 til 47 tommer.
40 til 50 tommer.
Artikelnummer. 17974106
Brand: Keystone Cleanroom Products™ BWLKCRP30020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne 50 g/m 2SMS Autoklaverbart skåldæksel giver en mikrobiel barriere, der er ideel til farmaceutiske produktionsanvendelser.
  • Spar tid ved at bruge propskålens låg i stedet for at pakke ind med plader af SMS materiale og autoklavebånd
  • Brugt sammen med en sekundær autoklavepose skaber det et effektivt indpakningssystem
  • Efter at den ydre pose er fjernet, skal dette propskåldæksel forblive på plads, hvilket giver beskyttelse mod mikrobiel og partikelforurening, mens de resterende opsætningsaktiviteter udføres
  • Fremstillet og pakket i en certificeret ISO 8 renrum
  • Designet til autoklavecyklusser (121 °C til 135 °C)
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation og opsætning af udstyr
  • Hydrofobisk og modstår rivning og punkteringer
  • Fnugfri
  • Praktisk pakket: 1 låg pr. varmeforseglet og mærket polypose
  • Overensstemmelsescertifikater sendes sammen med alle forsendelser
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Elastik
Farve Lyseblå
Engangs Engangsbrug
Materiale Forstærket Multicoated Plast
Sterilitet Ikke steril
Temperaturområde (metrisk) 121 °C til 135 °C
Længde (engelsk) 11 til 16 tommer.
Længde (metrisk) 28 til 40,6 cm
Bredde (engelsk) 11 til 16 tommer.
Bredde (metrisk) 28 til 40,6 cm
Produkttype Rundt omslag