Få mere at vide
OHAUS™ Heavy Duty Shaker
Artikelnummer. p-7158993 Shop alle Ohaus produkter
Orbit:
19 mm
25 mm
51 mm
Bæreevne (metrisk):
16 kg
22,7 kg
45,4 kg
68 kg
Controller type:
Analog
Digital
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15712199
Brand: OHAUS™ 30391837
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Heavy Duty Shaker er designet til en bred vifte af applikationer med større eller tungere belastninger, der kræver nøjagtige og gentagelige resultater.
  • Designet til applikationer med tunge belastninger
  • Shaker giver reproducerbar bevægelse, der er jævnt fordelt over hele bakkens overflade
  • Digital model har en mikroprocessor kontrol, kontinuerlig eller tidsindstillet drift, patenteret Accu-Drive™ rystesystem, og LED-displays for hastighed og tid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 25 mm
Bæreevne (metrisk) 22,7 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed ±1 rpm, over 100 rpm± 1 % af indstillet hastighed
Hastighedsområde 25 til 500 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C
Strømstyrke 2,5 A
Produkttype Rysteapparat
Certificeringer/compliance CE, TUV
Materiale Aluminiumplatform
Dybde (engelsk) 24.00 tommer.
Dybde (metrisk) 61.00 cm
Dimensioner (L x B x H) 61.00 x 67.80 x 14.90 cm
Højde (engelsk) 5,90 tommer.
Højde (metrisk) 14.9 cm
Længde (engelsk) 24.00 tommer.
Længde (metrisk) 61.00 cm
Længde (metrisk) platform 45.7 cm
Bredde (engelsk) 26,70 tommer.
Bredde (metrisk) 67.80 cm
Bredde (metrisk) platform 61 cm
Vægt (engelsk) 108 lb.
Vægt (metrisk) 49 kg
Controller type Analog
Oversigt Shaker, Heavy Duty, SHHD2325AL, EU
Model- SHHD2325AL
Timer rækkevidde 1 til 120 min.