Få mere at vide
OHAUS™ Heavy Duty Shaker
Artikelnummer. 15782189 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Orbit:
19 mm
25 mm
51 mm
Bæreevne (metrisk):
16 kg
22,7 kg
45,4 kg
68 kg
Controller type:
Analog
Digital
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit Bæreevne (metrisk) Controller type Pakningsstørrelse
15782189 19 mm 16 kg Digital Hver
15712199 25 mm 22,7 kg Analog Hver
15722199 25 mm 22,7 kg Digital Hver
15732199 25 mm 45,4 kg Digital Hver
15742199 51 mm 45,4 kg Digital Hver
15752199 25 mm 68 kg Digital Hver
15762199 51 mm 68 kg Digital Hver
15772189 19 mm 16 kg Analog Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15782189 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30391811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19710.00 DKK
    14803.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 4906.56 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
OHAUS™ Heavy Duty Shaker er designet til en bred vifte af applikationer med større eller tungere belastninger, der kræver nøjagtige og gentagelige resultater.
  • Designet til applikationer med tunge belastninger
  • Shaker giver reproducerbar bevægelse, der er jævnt fordelt over hele bakkens overflade
  • Digital model har en mikroprocessor kontrol, kontinuerlig eller tidsindstillet drift, patenteret Accu-Drive™ rystesystem, og LED-displays for hastighed og tid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 19 mm
Bæreevne (metrisk) 16 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed ±1 rpm, over 100 rpm± 1 % af indstillet hastighed
Hastighedsområde 15 til 500 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +60 °C
Strømstyrke 2,5 A
Produkttype Shaker, Heavy Duty
Certificeringer/compliance CE, TUV
Stiktype EU-stik
Materiale Aluminiumplatform
Dybde (engelsk) 16.30 tommer.
Dybde (metrisk) 41.30 cm
Dimensioner (L x B x H) 41.30 x 35.50 x 14.90 cm
Højde (engelsk) 5,90 tommer.
Højde (metrisk) 14.9 cm
Længde (engelsk) 16.30 tommer.
Længde (metrisk) 41.30 cm
Længde (metrisk) platform 27.8 cm
Bredde (metrisk) 35.50 cm
Bredde (metrisk) platform 33 cm
Vægt (engelsk) 48.1 lb.
Vægt (metrisk) 21.8 kg
Controller type Digital
Oversigt Shaker, Heavy Duty, SHHD1619DG, EU
Model- SHHD1619DG, EU
Timer rækkevidde 1 sek. til 160 timer