Description
- Designet til applikationer med tunge belastninger
- Shaker giver reproducerbar bevægelse, der er jævnt fordelt over hele bakkens overflade
- Digital model har en mikroprocessor kontrol, kontinuerlig eller tidsindstillet drift, patenteret Accu-Drive™ rystesystem, og LED-displays for hastighed og tid
Specifications
Specifications
| Orbit | 19 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 16 kg |
| Hastighedskontrol nøjagtighed | ±1 rpm, over 100 rpm± 1 % af indstillet hastighed |
| Hastighedsområde | 25 til 500 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 40 °C |
| Strømstyrke | 2,5 A |
| Produkttype | Shaker, Heavy Duty |
| Certificeringer/compliance | CE, TUV |
| Stiktype | EU-stik |
| Show More |