Få mere at vide
OHAUS™ Heavy Duty Shaker
Artikelnummer. 15762199 Shop alle Ohaus produkter
Orbit:
19 mm
25 mm
51 mm
Bæreevne (metrisk):
16 kg
22,7 kg
45,4 kg
68 kg
Controller type:
Analog
Digital
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15762199
Brand: OHAUS™ 30391886
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Heavy Duty Shaker er designet til en bred vifte af applikationer med større eller tungere belastninger, der kræver nøjagtige og gentagelige resultater.
  • Designet til applikationer med tunge belastninger
  • Shaker giver reproducerbar bevægelse, der er jævnt fordelt over hele bakkens overflade
  • Digital model har en mikroprocessor kontrol, kontinuerlig eller tidsindstillet drift, patenteret Accu-Drive™ rystesystem, og LED-displays for hastighed og tid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 51 mm
Bæreevne (metrisk) 68 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed ±1 rpm, over 100 rpm± 1 % af indstillet hastighed
Hastighedsområde 15 til 300 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +60 °C
Strømstyrke 2,5 A
Produkttype Rysteapparat
Certificeringer/compliance CE, TUV
Materiale Aluminiumplatform
Dybde (engelsk) 29.30 tommer.
Dybde (metrisk) 74.40 cm
Dimensioner (L x B x H) 74.40 x 91.40 x 17.00 cm
Højde (engelsk) 6,70 tommer.
Højde (metrisk) 17.0 cm
Længde (engelsk) 29.30 tommer.
Længde (metrisk) 74.40 cm
Længde (metrisk) platform 61 cm
Bredde (engelsk) 36,00 tommer.
Bredde (metrisk) 91.40 cm
Bredde (metrisk) platform 91 cm
Vægt (engelsk) 229.1 lb.
Vægt (metrisk) 103.9 kg
Controller type Digital
Oversigt Shaker, Heavy Duty, SHHD6850DG, EU
Model- SHHD6850DG
Timer rækkevidde 1 sek. til 160 timer