Få mere at vide
OHAUS™ Heavy Duty Shaker
Shop alle Ohaus produkter
Orbit:
19 mm
25 mm
51 mm
Bæreevne (metrisk):
16 kg
22,7 kg
45,4 kg
68 kg
Controller type:
Analog
Digital
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Designet til applikationer med tunge belastninger
- Shaker giver reproducerbar bevægelse, der er jævnt fordelt over hele bakkens overflade
- Digital model har en mikroprocessor kontrol, kontinuerlig eller tidsindstillet drift, patenteret Accu-Drive™ rystesystem, og LED-displays for hastighed og tid
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 51 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 45,4 kg |
| Hastighedskontrol nøjagtighed | ±1 rpm, over 100 rpm± 1 % af indstillet hastighed |
| Hastighedsområde | 15 til 300 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +60 °C |
| Strømstyrke | 2,5 A |
| Produkttype | Rysteapparat |
| Certificeringer/compliance | CE, TUV |
| Materiale | Aluminiumplatform |
| Vis mere |