Få mere at vide
OHAUS™ Heavy Duty Shaker
Artikelnummer. 15722199 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Orbit:
19 mm
25 mm
51 mm
Bæreevne (metrisk):
16 kg
22,7 kg
45,4 kg
68 kg
Controller type:
Analog
Digital
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit Bæreevne (metrisk) Controller type Pakningsstørrelse
15722199 25 mm 22,7 kg Digital Hver
15712199 25 mm 22,7 kg Analog Hver
15732199 25 mm 45,4 kg Digital Hver
15742199 51 mm 45,4 kg Digital Hver
15752199 25 mm 68 kg Digital Hver
15762199 51 mm 68 kg Digital Hver
15772189 19 mm 16 kg Analog Hver
15782189 19 mm 16 kg Digital Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15722199 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30391844
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Heavy Duty Shaker er designet til en bred vifte af applikationer med større eller tungere belastninger, der kræver nøjagtige og gentagelige resultater.
  • Designet til applikationer med tunge belastninger
  • Shaker giver reproducerbar bevægelse, der er jævnt fordelt over hele bakkens overflade
  • Digital model har en mikroprocessor kontrol, kontinuerlig eller tidsindstillet drift, patenteret Accu-Drive™ rystesystem, og LED-displays for hastighed og tid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 25 mm
Bæreevne (metrisk) 22,7 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed ±1 rpm, over 100 rpm± 1 % af indstillet hastighed
Hastighedsområde 20 til 500 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +60 °C
Strømstyrke 2,5 A
Produkttype Rysteapparat
Certificeringer/compliance CE, TUV
Materiale Aluminiumplatform
Dybde (engelsk) 24.00 tommer.
Dybde (metrisk) 61.00 cm
Dimensioner (L x B x H) 61.00 x 67.80 x 14.90 cm
Højde (engelsk) 5,90 tommer.
Højde (metrisk) 14.9 cm
Længde (engelsk) 24.00 tommer.
Længde (metrisk) 61.00 cm
Længde (metrisk) platform 45.7 cm
Bredde (engelsk) 26,70 tommer.
Bredde (metrisk) 67.80 cm
Bredde (metrisk) platform 61 cm
Vægt (engelsk) 108 lb.
Vægt (metrisk) 49 kg
Controller type Digital
Oversigt Shaker, Heavy Duty, SHHD2325DG, EU
Model- SHHD2325DG
Timer rækkevidde 1 sek. til 160 timer