Få mere at vide
S Murray and Co™ Kraftig saks
Artikelnummer. 12952065
Skift visning
Længde (metrisk):
180 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12952065 180 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12952065 Leverandør S Murray and Co™ Leverandørnr. E916/05
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Brug disse generelle sakse til at klippe alt fra bandager til rustfrit stålnet. S Murray™ Heavy Duty sakse er kraftige, men lette med knive i rustfrit stål og robust konstruktion.
  • Forniklet stål
  • Lige med en skarp spids
  • Til skæring af alt fra bandager til rustfrit stålnet
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Kraftig saks
Blade stil Lige
Længde (metrisk) 180 mm
Materiale Rustfrit stål