Få mere at vide
Polyco Healthline Tunge sække på rulle, 90 L
Beskrivelse
- Kategori: Affaldssække
- Styrke: Tung Duty
- Kapacitet: 90 L
- Pakkeformat: Roll
- Designet til almindeligt husholdnings- og industriaffald
- Velegnet til hygiejnisk affaldshåndtering på kontorer og arbejdspladser
- Tilgængelige farver: Sort, Klar
- Posemål: ca. 457/725 x 975 mm (ca. 18/29 x 39 tommer), 381/711 x 975 mm (ca. 15/28 x 39 tommer), 190/730 x 980 mm (ca. 7,5/29 x 39 tommer)
- Indhold af genanvendt materiale:
- Fremstillet af 100% genanvendt polytæn (Produktkode: BSHD1ROLL)
- 50% genanvendt indhold (Produktkode: MVK032)
- 30% genanvendt indhold (Produktkode: LBROLL)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Binde |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polythene |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Længde (engelsk) | 38,4 tommer |
| Bredde (engelsk) | 15/28 tommer |
| Produkttype | Affaldsbortskaffelsespose |
| Kapacitet (engelsk) | 23,8 gal. |
| Vis mere |
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.