Få mere at vide
Polyco Healthline Tunge sække i en taske
Description
- Kategori: Affaldssække
- Styrke: Tung Duty
- Kapacitet: 70 L, 90 L, 110 L
- Pack-format: Flat Pack
- Designet til almindeligt husholdnings- og industriaffald
- Velegnet til hygiejnisk affaldshåndtering på kontorer og arbejdspladser
- CHSA-godkendt (Produktkode: 01404)
- 110 L kapacitet (Produktkode: 01404)
- Udvidet bredde på 830 mm (Produktkode: 01404)
- Tilgængelige farver: Sort, Blå, Klar, Grøn, Rød, Hvid, Gul
- Posemål: ca. 406/635 x 975 mm (ca. 16/25 x 39 tommer), 457/725 x 850 mm (ca. 18/29 x 34 tommer), 457/725 x 975 mm (ca. 18/29 x 39 tommer), 457/830 x 975 mm (ca. 18/33 x 39 tommer)
- Indhold af genanvendt materiale:
- 100% genanvendt indhold (Produktkoder: GWH4, GWH1, GWH2A, HCW4)
- Fremstillet af 100% genanvendt polytæn (Produktkoder: 01404, BSHD3, BSHD1, BCOL/B, 009613, BCOL/G, BCOL/R, BCOL/W, BCOL/Y)
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Binde |
| Farve | Rød |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polythene |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Mængde | 200 poser/cs., 72 kasser/palle |
| Længde (engelsk) | 38,4 tommer |
| Bredde (engelsk) | 18/28,5 tommer |
| Produkttype | Affaldsbortskaffelsespose |
| Show More |
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.