Få mere at vide
3M™ Kraftig QRS-åndedrætslange
Artikelnummer. 15719767 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
15719767 Hver
1 options
Artikelnummer. 15719767 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000044527
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    902.00 DKK
    672.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 229.05 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
3M™ Heavy Duty QRS Ånderør til 3M™ Adflo™ Eldrevet åndedrætsværn og 3M™ Versaflo™ Medfølgende luftregulator V-500E.
  • De nye svejsehjelme og ansigtsskærme fra 3M har QRS-typen af åndedrætsslange (Quick Release Swivel), som muliggør enhåndsforbindelse og frigørelse
  • Beskyttelsesklassen af Speedglas svejsehjelm 9100FX Air reduceres til TH2, når adapteren bruges
  • Du kan forlænge åndedrætsslangens levetid ved at bruge et slangedæksel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Kraftig gummi