Få mere at vide
Brannan Kraftig lysmåler med termometer og fugtighedsmåler
Artikelnummer. 31810760
Skift visning
Rækkevidde:
10 til 100% RH
Artikelnummer. Rækkevidde
31810760 10 til 100% RH
1 options
Artikelnummer. 31810760 Leverandør Brannan Leverandørnr. 13/492/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.59 DKK
    464.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 417.99 DKK
    47% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Måling af lysniveau.
  • Lysniveaumåling med temperatur- og fugtighedsmåler
  • Stor LCD med grøn, gul og rød lysindikation
  • Leveres med kalibreringscertifikat og robust beskyttelseslomme
  • Brugervalgbar Lux/Fc
  • Max min / Avg / data hold-funktioner
  • Indikation for lavt batteri
  • Hørbare og visuelle alarmer
  • Automatisk slukning
Tekniske data
Type Digital lysmåler
Certificeringer/compliance Fabrikskalibreringscertifikat
Rækkevidde 10 til 100% RH
Vise LCD