Få mere at vide
AZLON™ Tung HDPE-karjong uden stopkran
Artikelnummer. 31911937
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31911937 20 L
31911933 5 L
31911935 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31911937 Leverandør AZLON™ Leverandørnr. BNH20B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    931.43 DKK
    419.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 511.78 DKK
    54% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kraftige HDPE-karjonger understøtter sikker opbevaring og håndtering af medier, buffere og følsomme væsker. Fremstillet af USP klasse VI HDPE med en regulatorisk PP-kondensator, fås denne produktfamilie med eller uden en lækagebestandig kvartvridningsafslutter til kontrolleret dosering.
  • Blodygerne fremstilles af USP klasse VI-kompatible, BPA-fri, FDA-kvalitets HDPE-harpiks for overlegen kemisk kompatibilitet og egnethed i regulerede bioteknologiske og farmaceutiske anvendelser
  • Mulighed for lækagesikker, kraftig stophane fremstillet af USP Class VI-kompatibel PP-harpiks for sikker og nem væskedosering, og låg lavet af regulatorisk PP
  • Pålidelig ydeevne, hver dag: Fra medieforberedelse til håndtering af store mængder af væsker leverer AZLON-kardanter™ pålidelig og brugervenlig ydeevne, når væskehåndtering er relevant
  • Let og holdbar: AZLON-kardanter™ , lavet af højkvalitets HDPE, er holdbare, brudsikre og lette – perfekte til travle laboratorier
  • Designet til brugervenlighed og sikkerhed: Ergonomiske håndtag sikrer et sikkert greb, en kompakt firkantet profil giver fremragende stabilitet på bordpladen eller under transport, samtidig med at værdifuld laboratorieplads optimeres; med tilføjelsen af en valgfri lækagesikker stophane understøtter vores baljonger sikker og kontrolleret dosering
  • Praktiske funktioner, der understøtter din arbejdsgang: Formede afviklinger muliggør nem volumenstyring, kapsler til 10 L og 20 L karjonger har støbte boreføringer for nem placering af prober, fødeledninger og væskeaspiration, og den valgfrie kraftige stophane åbner og lukker på et kvart omdrejningstidspunkt
  • Bygget til overholdelse: USP Klasse VI- og regulatorisk kompatible harpikser sikrer regulatorisk og operationel overholdelse i din arbejdsgang
  • Bæredygtighed: Produktet er genanvendeligt, holdbart og genanvendeligt ved slutningen af levetiden, hvilket hjælper med at understøtte interne bæredygtighedsmål
  • Anvendelser: Egnet til regulerede miljøer såsom bioprocess, farmaceutiske og analytiske laboratorier
  • Ekstra kapsler kan købes separat: 45 mm Cap CAP045/H passer til 5 L AZLON™ heavy duty carboy med stophane BNH05A og 80 mm cap CGZ85PP passer til 10 L og 20 L AZLON™ heavy duty carboy med stophane BNH10A og BNH20A
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 20 L
Certificeringer/compliance USP Klasse VI-kompatible, FDA-klassificerede, BPA-fri materialer, regulatorisk kompatible polypropylenkomponenter
Lukningsfarve Hvid
Lukke liner Uden liner-foring
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 83 mm
Farve Neutral
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Regulerede miljøer såsom bioprocession, farmaceutiske og analytiske laboratorier
Højde (metrisk) 420 mm
Inkluderer Skruelåg, eksamener, håndtag
Materiale HDPE
Mundstil Smal
Produkttype Carboy
Sterilitet Ikke-steril
Bredde (metrisk) 350 mm