Få mere at vide
AZLON™ Kraftig HDPE-kar med stophane
Catalog No. 31911936
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kapacitet (metrisk)
31911936 5 L
31911932 10 L
31911934 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 31911936 Lieferant AZLON™ Lieferanten-Nr. BNH05A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    526.50 DKK
    302.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 223.72 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Kraftige HDPE-karjonger understøtter sikker opbevaring og håndtering af medier, buffere og følsomme væsker. Fremstillet af USP klasse VI HDPE med en regulatorisk PP-kondensator, fås denne produktfamilie med eller uden en lækagebestandig kvartvridningsafslutter til kontrolleret dosering.
  • Blodygerne fremstilles af USP klasse VI-kompatible, BPA-fri, FDA-kvalitets HDPE-harpiks for overlegen kemisk kompatibilitet og egnethed i regulerede bioteknologiske og farmaceutiske anvendelser
  • Mulighed for lækagesikker, kraftig stophane fremstillet af USP Class VI-kompatibel PP-harpiks for sikker og nem væskedosering, og låg lavet af regulatorisk PP
  • Pålidelig ydeevne, hver dag: Fra medieforberedelse til håndtering af store mængder af væsker leverer AZLON-kardanter™ pålidelig og brugervenlig ydeevne, når væskehåndtering er relevant
  • Let og holdbar: AZLON-kardanter™ , lavet af højkvalitets HDPE, er holdbare, brudsikre og lette – perfekte til travle laboratorier
  • Designet til brugervenlighed og sikkerhed: Ergonomiske håndtag sikrer et sikkert greb, en kompakt firkantet profil giver fremragende stabilitet på bordpladen eller under transport, samtidig med at værdifuld laboratorieplads optimeres; med tilføjelsen af en valgfri lækagesikker stophane understøtter vores baljonger sikker og kontrolleret dosering
  • Praktiske funktioner, der understøtter din arbejdsgang: Formede afviklinger muliggør nem volumenstyring, kapsler til 10 L og 20 L karjonger har støbte boreføringer for nem placering af prober, fødeledninger og væskeaspiration, og den valgfrie kraftige stophane åbner og lukker på et kvart omdrejningstidspunkt
  • Bygget til overholdelse: USP Klasse VI- og regulatorisk kompatible harpikser sikrer regulatorisk og operationel overholdelse i din arbejdsgang
  • Bæredygtighed: Produktet er genanvendeligt, holdbart og genanvendeligt ved slutningen af levetiden, hvilket hjælper med at understøtte interne bæredygtighedsmål
  • Anvendelser: Egnet til regulerede miljøer såsom bioprocess, farmaceutiske og analytiske laboratorier
  • Ekstra kapsler kan købes separat: 45 mm Cap CAP045/H passer til 5 L AZLON™ heavy duty carboy med stophane BNH05A og 80 mm cap CGZ85PP passer til 10 L og 20 L AZLON™ heavy duty carboy med stophane BNH10A og BNH20A
Spezifikation
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 5 L
Certificeringer/compliance USP Klasse VI-kompatible, FDA-klassificerede, BPA-fri materialer, regulatorisk kompatible polypropylenkomponenter
Lukningsfarve Hvid
Lukke liner Uden liner-foring
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 45 mm
Farve Neutral
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Regulerede miljøer såsom bioprocession, farmaceutiske og analytiske laboratorier
Højde (metrisk) 270 mm
Inkluderer Skruedæksel, stophane, graduationer, håndtag
Materiale HDPE
Mundstil Smal
Produkttype Carboy
Sterilitet Ikke-steril
Bredde (metrisk) 220 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.