Få mere at vide
Heavy Duty Folding Sack Truck
Artikelnummer. 12955961
Encompass
Skift visning
Bæreevne (metrisk):
200 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bæreevne (metrisk) Pakningsstørrelse
12955961 200 kg Hver
1 options
Artikelnummer. 12955961 Leverandør Brand Not Defined Leverandørnr. FJ182H
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
A versatile sack truck which is lightweight yet strong, with fully welded tubular steel construction. Finished in a hard wearing epoxy powder coating. Easily folded for storage. Max load 200kg. Platform size 310mm wide x 330mm deep.
Tekniske data
Type Heavy-duty Folding Sack Truck
Bæreevne (metrisk) 200 kg
Højde (metrisk) 960 mm
Vægt (metrisk) 10 kg
Bredde (metrisk) 500 mm