Få mere at vide
Polyco Healthline Tunge kompaktorsække, 150 L
Artikelnummer. 31924991
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
31924991 Sort
1 options
Artikelnummer. 31924991 Leverandør Polyco Healthline Leverandørnr. CT9990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    518.14 DKK
    170.55 DKK / Pakke med 200
    Spare 347.59 DKK
    67% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Fremstillet af et specialiseret, lavdensitets polyethylenmateriale, hvilket sikrer enestående styrke til at modstå tryk og maksimal kompression uden at gå på kompromis med holdbarheden.
  • Kategori: Kompaktorsække
  • Styrke: Tung Duty
  • Kapacitet: 150 L
  • Designet til fjernelse af tungt affald i industriel og generel brug
  • Rørformet design hjælper med at reducere brud på sidesømmene
  • Tilgængelige farver: Sort
  • Posemål: 508/889 x 1143 mm (ca. 20/35 x 45 tommer)
  • Indhold af genanvendt materiale: 100% genanvendt indhold (Produktkode: CT9990)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Binde
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Materiale Polythene
Sterilitet Ikke-steril
Længde (engelsk) 45 tommer.
Bredde (engelsk) 20/35 tommer
Produkttype Sack
Kapacitet (engelsk) 39,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 150 L
Længde (metrisk) 1143 mm
Bredde (metrisk) 508/889 mm
Vis mere Vis mindre
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.