Få mere at vide
Polyco Healthline Tunge kliniske affaldssække på rulle
Artikelnummer. 31925017
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 L
90 L
Farve:
Gul
Orange
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve
31925017 90 L Orange
31925010 20 L Gul
31924979 90 L Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31925017 Leverandør Polyco Healthline Leverandørnr. AT25/M085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.51 DKK
    145.83 DKK / Pakke med 100
    Spare 275.68 DKK
    65% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Fremstillet af lavdensitetspolyethylen giver disse kliniske affaldssække på rulle pålidelig styrke til transport af medicinsk affald. Fås i 20 L og 90 L kapaciteter med belastningsevner op til 10 kg.
  • Kategori: Klinisk affald
  • Styrke: Tung Duty
  • Kapacitet: 20 L, 90 L
  • Belastningsevne: 10 kg
  • Pakkeformat: Roll
  • Designet til klinisk affaldssortering og håndtering
  • Understøtter sikker håndtering af sundhedsaffaldsstrømme
  • Tilgængelige farver: Orange, Gul
  • Taskemål: 190/711 x 990 mm (ca. 7,5/28 x 39 tommer) (Produktkoder: AT25/M085, CX25/M085)
  • Orange til alternativ behandling af klinisk affald (Produktkode: AT25/M085)
  • Klinisk affaldssæk med lav densitet polyethylen (Produktkode: AT25/M085)
  • 25 poser pr. rulle, 4 ruller pr. kasse (Produktkode: AT25/M085)
  • Indhold af genanvendt materiale:
    • 100% genanvendt indhold (Produktkode: CX25/CWHD2)
    • Fremstillet af 100% genbrugt polythene (Produktkode: AT25/M085)
    • 30% genanvendt indhold (Produktkode: CX25/M085)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 90 L
Lukketype Uafgjort
Kapacitet (engelsk) 23,8 gal.
Farve Orange
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke-steril
Bredde (metrisk) 990 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Til brug med (applikation) Klinisk affaldshåndtering
Bredde (engelsk) 39 tommer
Materiale Polyethylen
Vis mere Vis mindre
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.