Få mere at vide
Polyco Healthline Kraftige kliniske affaldssække i en pakke, 90 L
Beskrivelse
- Kategori: Klinisk affald
- Styrke: Tung Duty
- Kapacitet: 90 L
- Belastningsevne: 10 kg
- Pack-format: Flat Pack
- Designet til klinisk affaldssortering og håndtering
- Understøtter sikker håndtering af sundhedsaffaldsstrømme
- Tilgængelige farver: Orange, Gul
- Posemål: 381/711 x 990 mm (ca. 15/28 x 39 tommer)
- Indhold af genanvendt materiale:
- Fremstillet af 50% genbrugt polytæn (Produktkode: ATHD/1)
- 50% genanvendt indhold (Produktkode: CWHD/1)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 90 L |
| Lukketype | Uafgjort |
| Kapacitet (engelsk) | 23,8 gal. |
| Farve | Gul |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Bredde (metrisk) | 990 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Til brug med (applikation) | Klinisk affaldshåndtering |
| Bredde (engelsk) | 39 tommer |
| Vis mere |
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.