Beskrivelse
- Spar tid og spild af ressourcer, og sørg for, at personalet har så mange rengøringsklude, som de har brug for, tæt på takket være den bærbare Handy Box.
- Optimer forbruget af vores engangs-rengøringsklude med én-at-gangen-uddelingsfunktionen.
- Handy Boxens store åbning betyder, at klæder er lette at få fat i, selv når man bærer handsker.
- Forbedr dit brands bæredygtighed – vores emballage er lavet af 100% genanvendte fibre.
- Foldet længde mellem 10,5 cm og 10,8 cm.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kraftig visker |
| Bredde (engelsk) | 13,98 tommer |
| Bredde (metrisk) | 35.5 cm |
| Farve | Blå |
| Emballagemængde | 120 stk./pakke |
| Ply | 1-ply |