Beskrivelse
- Udfør nemt tungere rengøringsopgaver med denne stærke og absorberende multifunktionelle rengøringsklud.
- Brug op til 35 % mindre tid og op til 31 % mindre indsats – dette holdbare design er generelt velegnet til gentagen brug.
- Beskyt dine hænder mod varme og uset metalskrot takket være en robust konstruktion.
- Spar op til 41 % af opløsningsmiddelforbruget med vores exelCLEAN-materiale, som er bedre for både miljøet og menneskers sundhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kraftig visker |
| Længde (engelsk) | 295.28 yd. |
| Længde (metrisk) | 270 m |
| Bredde (engelsk) | 16,54 tommer |
| Bredde (metrisk) | 42 cm |
| Certificeringer/compliance | FSC MIX kredit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Farve | Hvid |
| Ply | 1-ply |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | FSC MIX kredit, ISO 9001, ISO 14001 |