Få mere at vide
Tork Kraftig rengøringsklud W1/2/3
Artikelnummer. 30243796 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30243796 Blå
16000892 Hvid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243796 Leverandør Tork Leverandørnr. 530237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00 DKK
    528.37 DKK / 1 ruller
    Spare 13.63 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Den multifunktionelle Tork Heavy-Duty Cleaning Cloth er meget absorberende, tyk og meget holdbar, og kan tåle hård skrubning uden at falde fra hinanden.
  • Beskyt dine hænder mod varme og metalskrot med vores Tork kraftige rengøringsklud.
  • Erstat lejede håndklæder eller klude med dette holdbare stof til gentagen brug.
  • Fjern olie, fedt og genstridige pletter hurtigt og nemt takket være dens høje absorberende egenskaber.
  • Der er ikke behov for flere klude, da vores rengøringsklude fungerer med de fleste opløsningsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kraftig visker
Længde (engelsk) 116.36 yd.
Længde (metrisk) 106.4 m
Bredde (engelsk) 12,4''
Bredde (metrisk) 31.5 cm
Certificeringer/compliance FSC MIX kredit, ISO 9001, ISO 14001
Farve Blå
Emballagemængde 280 Sheets
Ply 1-ply
Certificeringer/overholdelse (Europa) FSC MIX kredit, ISO 9001, ISO 14001