Få mere at vide
Fisherbrand™ Kraftig flaske
Artikelnummer. 11533242 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11533242
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne flaske til generelle laboratorieapplikationer. Fisherbrand™ Heavy Duty Bottle har fremragende kemikalieresistens.
  • Autoklaverbar
  • Polypropylen skruelukning
  • Lækagesikker
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Til brug med (applikation) Ideel til generelle laboratorieapplikationer
Inkluderer Skruelåg
Materiale Plast
Mængde 1 Hver
Lukning inkluderet Ja
Produkttype Kraftig flaske
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg