Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kraftig aluminiumsfolie
Artikelnummer. 11720109 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
500 fod
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
11720109 500 fod Hver
1 options
Artikelnummer. 11720109 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0627505
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Denne kraftige aluminiumsfolie er en universalfolie, der bruges til fryseopbevaring, indpakning, forsegling, autoklavering, foring og vejning eller overførsel af prøver.
  • Pakket i en dispenserboks med takket skærestrimmel.
Tekniske data
Applikationer Fryseropbevaring, indpakning, forsegling, autoklavering, foring og vejning eller overførsel af prøver
Længde (engelsk) 500 fod
Produkttype Kraftig aluminiumsfolie
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 45.7 cm
Længde (metrisk) 152.4 m
Materiale Aluminium