Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kraftige 3-benede forlængerklemmer
Artikelnummer. 11705469 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
32 mm
50 mm
61 mm
103 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11705469 61 mm Hver
11795459 103 mm Hver
11725439 50 mm Hver
11715469 32 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11705469 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0802114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    572.00 DKK
    494.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 77.66 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Hold sikkert dine kolber, bægre og buretter med disse forlængerklemmer. Heavy-Duty forlængelsesklemmer med tre ben har et innovativt lukket åg-design, der minimerer forurening og korrosion af interne komponenter og er nemmere at rengøre og dekontaminere.
Designet tillader brug af klemmens ’fulde dybde– ingen fjedre eller indvendige funktioner til at komme i vejen. Vælg enkelt justeringsstil til standardbrug, hvor en stang eller“ finger” justeres ved hjælp af en vingemøtrik, mens den anden krog forbliver stationær eller for en mere alsidig klemme, vælg den dobbelte justeringsstil. Ved hjælp af fingerskruer kan begge kroge nemt justeres over et bredere område. Kroghøjden for disse klemmer gør dem ideelle til brug til at holde og fastgøre glasvarer med præcisionsslebne glassamlinger.
  • Fås i 3 størrelser, small, medium og large
  • Fremstillet af forniklet zink
  • Leveres med skridsikre vinylhylstre eller til temperaturer over 100 °C, glasfiberbetræk
  • Ideel til uregelmæssigt formede genstande
  • Ekstra holder skal købes for at fastgøre klemmer til laboratorierammer, støttestativer eller andet apparatur
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Utility klemme
Materiale Forniklet zink
Diameter (metrisk) 61 mm
Længde (metrisk) 222.25 mm
Størrelse Medium
Størrelse (metrisk) greb 10.92 mm