Få mere at vide
HEATR3 Antibody, HRP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18613107 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18613107 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18613107 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP318482H
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
HEATR3 Polyclonal specifically detects HEATR3 in Human∣Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen HEATR3
Applikationer Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret HRP
Fortynding Western Blot
Formulering PBS
Gene Alias FLJ20718, HEAT repeat containing 3, HEAT repeat-containing protein 3
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recognizes region between residues Between between 25 and 75..
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 55027
Målarter Human, Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus