Få mere at vide
Gestigkeit Harry Opvarmningsenhed
Description
- Serie og støttestangsvarmeplader
- Glat finish, støbejern, varmeplade med konkav central ekspansionsfordybning for kædefri drift. Alle husdele er konstrueret af rustfrit stål, og hver enhed har en påskruningsbeslag til en støttestang.
- Apparaterne er specielt designet til non-stop brug.
- Regulering af model
- Hver enhed har en varmeeffektregulator, der muliggør en variabel justering mellem 10 til 100 %.
Specifications
Specifications
| Kropsmateriale | Rustfrit stål |
| Topplademateriale | Støbt stål |
| Temperatur (metrisk) | 500 °C |
| Vægt (metrisk) | 7.6 kg |
| Watt | 1500 W |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Antal stillinger | 3 |
| Spænding | 230 V |
| Type | Varmeplade |
| Dimensioner (L x B x H) | 530 x 210 x 160 mm |