Få mere at vide
Cole-Parmer™ SHM-200-seriens omrørings-/varmekappe
Artikelnummer. 11718382
Skift visning
Volumen:
100 ml (3,4 oz.)
1000 ml (33,8 oz.)
2000 ml (67,6 oz.)
250 ml (8,5 oz.)
50 ml (1,7 oz.)
500 ml (17 oz.)
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Spænding Pakningsstørrelse
11718382 500 ml (17 oz.) 230 V Hver
11562674 50 ml (1,7 oz.) 230 V Hver
11718372 100 ml (3,4 oz.) 230 V Hver
11728372 250 ml (8,5 oz.) 230 V Hver
10216524 1000 ml (33,8 oz.) 230 V Hver
10402970 2000 ml (67,6 oz.) 230 V -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11718382 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0464135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7240.00 DKK
    6396.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 843.71 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
SHM-200-seriens omrørings-/varmekappe giver kraftige omrøringshastigheder op til 520 o/min. og opvarmning op til 450 °C.
Inkluderer en indbygget energiregulator med indikatorlamper til strøm- og varmeelementdrift. Electrothermal™ EMA Series Controlled Sitrring Electromantle indeholder jordafskærmning og dobbelte sikringer for øget sikkerhed. Produkter med større kapacitet har flere varmeelementer, hvilket muliggør en mere jævn og målrettet varmeoverførsel.
  • Tovejsomrøring med automatisk fastholdelse af rørestang.
  • Termisk isolerende patron giver maksimal varmeoverførsel.
  • Kemikaliebestandigt polypropylenhus er sikkert at røre ved.
  • Omrør din prøve, mens den varmes op til 450°C (842°F).
  • Disse holdbare omrører/varmekapper har en tovejs magnetisk omrører med hastigheder op til 520 o/min.
  • En auto-funktion genaktiverer omrøring, hvis den afbrydes eller mistes af en eller anden grund.
  • En indbygget powercontroller med skivemarkeringer fra 1 til 10 tilbyder fremragende repeterbarhed.
  • To farvede lys indikerer strøm tændt og varme tændt.
  • Det udskiftelige oprullede varmeelement, som er ophængt i en termisk isolerende patron, giver maksimal varmeoverførsel og støtte.
  • Unikke ventilationsåbninger og keramisk fiberisolering holder den kemikalieresistente udvendige side af polypropylen kølig, selv under brug.
  • En sikkerhedsjordskærm og dobbeltsikringer giver ekstra sikkerhed.
Certificeringer
CE
garanti
Et års garanti på dele og arbejdskraft
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Volumen 500 ml (17 oz.)
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Dybde (engelsk) 12.25 in.
Dybde (metrisk) 31.1 cm
Til brug med Kolbe (500 ml)
Højde (engelsk) 5.94 in.
Højde (metrisk) 15.1 cm
Spænding 230 V
Watt 220 W
Vægt (metrisk) forsendelse 2.75 kg
Vægt (engelsk) Forsendelse 97 oz.
Bredde (engelsk) 9,37 tommer
Bredde (metrisk) 23.8 cm
Produkttype Omrøringsvarmekappe
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 450 °C
Strømstyrke 0,9 A
Kapacitet (engelsk) 17 oz.
Til brug med (applikation) Løsninger til omrøring og opvarmning