Få mere at vide
Cole-Parmer™ SHM-200-seriens omrørings-/varmekappe
Beskrivelse
Includes a built-in energy regulator with indicator lamps for power and heater operation. Electrothermal™ EMA Series Controlled Sitrring Electromantle incorporates a grounded earth screen and double fuses for added safety. Larger capacity products have multiple heating elements, enabling a more even and directed transfer of heat.
- Tovejsomrøring med automatisk fastholdelse af rørestang.
- Termisk isolerende patron giver maksimal varmeoverførsel.
- Kemikaliebestandigt polypropylenhus er sikkert at røre ved.
- Omrør din prøve, mens den varmes op til 450°C (842°F).
- Disse holdbare omrører/varmekapper har en tovejs magnetisk omrører med hastigheder op til 520 o/min.
- En auto-funktion genaktiverer omrøring, hvis den afbrydes eller mistes af en eller anden grund.
- En indbygget powercontroller med skivemarkeringer fra 1 til 10 tilbyder fremragende repeterbarhed.
- To farvede lys indikerer strøm tændt og varme tændt.
- Det udskiftelige oprullede varmeelement, som er ophængt i en termisk isolerende patron, giver maksimal varmeoverførsel og støtte.
- Unikke ventilationsåbninger og keramisk fiberisolering holder den kemikalieresistente udvendige side af polypropylen kølig, selv under brug.
- En sikkerhedsjordskærm og dobbeltsikringer giver ekstra sikkerhed.
Certificeringer
CE
garanti
Et års garanti på dele og arbejdskraft
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Volumen | 100 ml (3,4 oz.) |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Dimensioner (L x B x H) | 260 x 175 x 133 mm |
| Spænding | 230 V |
| Materiale | Yderkasse af polypropylen |
| Strømforsyningsdetaljer | UK og EU stik |
| Watt | 80 W |
| Vægt (metrisk) forsendelse | 1.73 kg |
| Produkttype | Omrøringsvarmekappe |
| Vis mere |