Få mere at vide
Cole-Parmer™ SHM-200-seriens omrørings-/varmekappe
Artikelnummer. 11562674
Skift visning
Volumen:
100 ml (3,4 oz.)
1000 ml (33,8 oz.)
2000 ml (67,6 oz.)
250 ml (8,5 oz.)
50 ml (1,7 oz.)
500 ml (17 oz.)
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Spænding unitSize
11562674 50 ml (1,7 oz.) 230 V Hver
11718372 100 ml (3,4 oz.) 230 V Hver
11728372 250 ml (8,5 oz.) 230 V Hver
11718382 500 ml (17 oz.) 230 V Hver
10216524 1000 ml (33,8 oz.) 230 V Hver
10402970 2000 ml (67,6 oz.) 230 V -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11562674 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0464105
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SHM-200-seriens omrørings-/varmekappe giver kraftige omrøringshastigheder op til 520 o/min. og opvarmning op til 450 °C.
  • Tovejsomrøring med automatisk fastholdelse af rørestang.
  • Termisk isolerende patron giver maksimal varmeoverførsel.
  • Kemikaliebestandigt polypropylenhus er sikkert at røre ved.
  • Omrør din prøve, mens den varmes op til 450°C (842°F).
  • Disse holdbare omrører/varmekapper har en tovejs magnetisk omrører med hastigheder op til 520 o/min.
  • En auto-funktion genaktiverer omrøring, hvis den afbrydes eller mistes af en eller anden grund.
  • En indbygget powercontroller med skivemarkeringer fra 1 til 10 tilbyder fremragende repeterbarhed.
  • To farvede lys indikerer strøm tændt og varme tændt.
  • Det udskiftelige oprullede varmeelement, som er ophængt i en termisk isolerende patron, giver maksimal varmeoverførsel og støtte.
  • Unikke ventilationsåbninger og keramisk fiberisolering holder den kemikalieresistente udvendige side af polypropylen kølig, selv under brug.
  • En sikkerhedsjordskærm og dobbeltsikringer giver ekstra sikkerhed.
Certificeringer
CE
garanti
Et års garanti på dele og arbejdskraft
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Volumen 50 ml (1,7 oz.)
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Dimensioner (L x B x H) 260 x 175 x 133 mm
Spænding 230 V
Materiale Yderkasse af polypropylen
Strømforsyningsdetaljer UK og EU stik
Watt 80 W
Vægt (metrisk) forsendelse 1.73 kg
Produkttype Omrøringsvarmekappe
Temperatur (metrisk) 450 °C
Kapacitet (engelsk) 1,7 oz.
Frekvens 50/60 Hz